Hexano (mistura de isómeros) ≥99.5% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) (n-hexane ≥95%), ULTRA RESI-ANALYZED® para análises de resíduos orgânicos, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
Embalado sob gás inerte
9262.1000EA
130
EUR
9262.1000
9262.2500
9262-03
Hexano (mistura de isómeros) ≥99.5% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) (n-hexane ≥95%), ULTRA RESI-ANALYZED® para análises de resíduos orgânicos, J.T.Baker®
Hexano (mistura de isómeros)
Fórmula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –94,3 °C Densidade: 0,659 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –23 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179311 Número CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤ 5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤ 10 |
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤ 5 |
Assay (Total Saturated C₆ Isomers) (by GC, corrected for water) | ≥ 99.5 % |
Assay (as n-Hexane) (by GC, corrected for water) | ≥ 95 % |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Residue after Evaporation | ≤ 1.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 0.05 % |
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD |