n-Hexano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L09938.AD
L09938.AK
L09938.AU
L09938.ADEA
29.1
EUR
L09938.AD
L09938.AK
L09938.AU
n-Hexano ≥99%
n-Hexano
Purity: 99%
CAS No.: 110-54-3
Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -23°(-9°F)
Refractive Index: 1.3750
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: -95°
Boiling Point: 69°
Beilstein Reference: 1730733
Merck Reference: 14,4694
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009520
Fórmula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Ponto de ebulição: 69 °C Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 0,659 Ponto de Inflamação: –23 °C (–9 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009520 Número CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 14,4694 |