Print…
n-Hexano ≥95%, Grau Ambiental for environmental analysis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
42100.K2 42100.M1
42100.K2EA 61.7 EUR
42100.K2 42100.M1
n-Hexano ≥95%, Grau Ambiental for environmental analysis
n-Hexano
Purity: 95+% CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Pesticide residue, environmental and GC analysis
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 69 °C
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.659
Ponto de Inflamação: –23 °C (–9F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009520
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 14,4694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM