Print…
Hexano (mistura de isómeros) ≥98.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexanes, Isohexane
33321.K2 33321.M1 33321.K4
33321.K2EA 51.7 EUR
33321.K2 33321.M1 33321.K4
Hexano (mistura de isómeros) ≥98.5% ACS
Hexano (mistura de isómeros)
Purity: 98.5+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid, Mixture of 5 Isomers Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 65…70 °C
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.67
Ponto de Inflamação: <–23 °C (–9 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179311
Número CAS: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM