Print…
Hexano (mistura de isómeros), extra seco 99.9%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
610371000 610370010
610371000.EA 27.7 EUR
610371000. 610370010.
Hexano (mistura de isómeros), extra seco 99.9%, AcroSeal®
Hexano (mistura de isómeros)
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Ponto de ebulição: 69 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,659 g/cm³
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179311
Número CAS: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless Liquid
Assay ≥99.9 % total C6 isomers
Water ≤50 ppm