Print…
n-Hexadecano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
52209-25ML 52209-5ML
52209-25MLEA 540 EUR
52209-25ML 52209-5ML
n-Hexadecano, Supelco®
n-Hexadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Ponto de ebulição: 287 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 135 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008998
Número CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b5ed14a39c32e4f103bea929280f861f3eba8d&vid=136c735f0b11d6732b67593f9115da4ef3b4cc1a&prid=web&clid=SAPDAM