n-Hexadecano ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44511.06
44511.14
44511.06EA
97.3
EUR
44511.06
44511.14
n-Hexadecano ≥99.5%
n-Hexadecano
Purity: 99.5+%
CAS No.: 544-76-3
Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3
Formula Weight: 226.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4345
Appearance: Colourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 287°
Beilstein Reference: 1736592
MDL No.: MFCD00008998
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₄CH₃ Ponto de ebulição: 287 °C Ponto de Fusão: 18 °C Densidade: 0,773 Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008998 Número CAS: 544-76-3 EINECS: 208-878-9 |