Print…
n-Hexacosane, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
52183-1G 52183-250MG
52183-1GEA 156 EUR
52183-1G 52183-250MG
n-Hexacosane, Supelco®
n-Hexacosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Ponto de ebulição: 412,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Densidade: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009354
Número CAS: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0fc9961cce69c08f514a2cad4ea2dc785dc967&vid=d098f96663d77496576f54cc2e20bf863284bdcf&prid=web&clid=SAPDAM