Print…
n-Heptano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: high purity solvents
MQ100
51730-50ML 51730-5ML
51730-50MLEA 376 EUR
51730-50ML 51730-5ML
n-Heptano, Supelco®
n-Heptano
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Peso Molecular: 100.20 g/mol
Ponto de ebulição: 98,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90,6 °C
Densidade: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009544
Número CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7852af1bcbc2fd8e8e64c907c66168e1e562448c&vid=0d6bfc294b4eb0d07cb8786d25c125e61cc9c9a4&prid=web&clid=SAPDAM