Print…
n-Heptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: high purity solvents
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
24539.320EA 160 EUR
24539.320 24539.290
n-Heptano ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
n-Heptano
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Peso Molecular: 100.20 g/mol
Ponto de ebulição: 98.4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90,6 °C
Densidade: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009544
Número CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %