Print…
n-Heptano, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: high purity solvents
8110.1000EA 88.02 EUR
8110.1000 8110.2500 8110.5000JC 8110.9200
n-Heptano, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
n-Heptano
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Peso Molecular: 100.20 g/mol
Ponto de ebulição: 98.4
Ponto de Fusão: –90.6 °C
Densidade: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009544
Número CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (by GC) min. 99.0 %
Boiling Range 97.5 - 99.0 °C
Color (APHA) max. 10
Recorded Boiling Point 98.4 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Total Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1