n-Heptano 99+% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 142-82-5
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -4°(24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.684
Refractive Index: 1.3877
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -91°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1730763
Merck Reference: 14,4659
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009544
Fórmula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Ponto de ebulição: 97…99 °C Ponto de Fusão: –91 °C Densidade: 0,684 Ponto de Inflamação: –4 °C (24 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009544 Número CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 14,4659 |