n-Heptacosane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07796.03
L07796.MD
L07796.03EA
182
EUR
L07796.03
L07796.MD
n-Heptacosane ≥97%
n-Heptacosane
Purity: 97%
CAS No.: 593-49-7
Molecular Formula: CH3(CH2)25CH3
Formula Weight: 380.74
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 57-60°
Boiling Point: 270°/15mm
Beilstein Reference: 1706242
MDL No.: MFCD00009862
Fórmula:
H₃C(CH₂)₂₅CH₃ Ponto de ebulição: 270 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 57…60 °C Densidade: 0,7796 g/cm³ (60 °C) Ponto de Inflamação: 120 °C (248 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009862 Número CAS: 593-49-7 EINECS: 209-792-4 |