Print…
n-Dodecano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dodecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 448 EUR
44010-25ML 44010-5ML
n-Dodecano, Supelco®
n-Dodecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Peso Molecular: 170.34 g/mol
Ponto de ebulição: 216
Ponto de Fusão: –9.6 °C
Densidade: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 74
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008969
Número CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM