Print…
n-Dodecano ≥99% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dodecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
8.20543.0100EA 60.5 EUR
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
n-Dodecano ≥99% para síntese, Sigma-Aldrich®
n-Dodecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Peso Molecular: 170.34 g/mol
Ponto de ebulição: 216
Ponto de Fusão: –9.6 °C
Densidade: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 85.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008969
Número CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.748 - 0.749
Identity (IR) passes test