n-Dodecano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dodecane
A14834.0F
A14834.AE
A14834.AP
A14834.0FEA
521
EUR
A14834.0F
A14834.AE
A14834.AP
n-Dodecano ≥99%
n-Dodecano
Purity: 99+%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10CH3
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Peso Molecular: 170.34 g/mol Ponto de ebulição: 215…217 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0.749 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008969 Número CAS: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |