Print…
n-Docosane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18050.14 A18050.22
A18050.14EA 44.6 EUR
A18050.14 A18050.22
n-Docosane ≥99%
n-Docosane
Purity: 99% CAS No.: 629-97-0 Molecular Formula: CH3(CH2)20CH3 Formula Weight: 310.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4455 Melting Point: 43-46° Boiling Point: 368-369° Beilstein Reference: 1702206 MDL No.: MFCD00009348
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Ponto de ebulição: 368…369 °C
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Densidade: 0,777
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009348
Número CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5