Print…
n-Decano zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.20383.0250 8.20383.1000 8.20383.9018
8.20383.0250EA 38.7 EUR
8.20383.0250 8.20383.1000 8.20383.9018
n-Decano zS, Sigma-Aldrich®
n-Decano
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Peso Molecular: 142.28 g/mol
Ponto de ebulição: 174.1
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008954
Número CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 0.00005 g/l (25 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 142.28 g/mol
Boiling Point 174 °C
Vapor Pressure 1 hPa (16 °C)
Flash Point 51 °C
Explosion Limit 0.7 - 5.4 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)