n-Decano para síntese
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03405.0100
8.03405.0250
8.03405.1000
8.03405.0100EA
47.2
EUR
8.03405.0100
8.03405.0250
8.03405.1000
n-Decano para síntese
n-Decano
Fórmula:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Ponto de ebulição: 174,1 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 0,73 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 46 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008954 Número CAS: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN: 2247 ADR: 3,III |
|
Solubility | 0.00005 g/l (25 °C) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 142.28 g/mol |
Boiling Point | 174 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (16 °C) |
Flash Point | 51 °C |
Refractive Index |
|
Explosion Limit | 0.7 - 5.4 %(V) |
Density | 0.73 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 208 °C |