Print…
n-Decano 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
31209.09 31209.22 31209.36
31209.09EA 31.2 EUR
31209.09 31209.22 31209.36
n-Decano 99
n-Decano
Purity: 99+% CAS No.: 124-18-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Flash Point: 46°(115°F) Physical Form: Liquid Density: 0.730 Refractive Index: 1.4115 Appearance: Colourless Odour: Petrol-like Melting Point: -30° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 1696981 UN No.: 2247 MDL No.: MFCD00008954
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Peso Molecular: 142.28 g/mol
Ponto de ebulição: 172…174 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0.730
Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008954
Número CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable