Print…
Tetracil sulfato de sódio 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
B21941.03 B21941.06 B21941.14
B21941.03EA 48.6 EUR
B21941.03 B21941.06 B21941.14
Tetracil sulfato de sódio 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Tetracil sulfato de sódio
Purity: 95% CAS No.: 1191-50-0 Molecular Formula: CH3(CH2)13OSO3Na Formula Weight: 316.44 Melting Point: 182-192° Beilstein Reference: 3578122
Fórmula: C₁₄H₂₉NaO₄S
Peso Molecular: 316.44 g/mol
Ponto de Fusão: 182…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007468
Número CAS: 139-88-8
EINECS: 214-737-2
UN: 3267
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08838