Print…
Sodium octyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
MQ200
1.12268.0005 1.12268.0500
1.12268.0005EA 189 EUR
1.12268.0005 1.12268.0500
Sodium octyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Sodium octyl sulphate
Fórmula: C₈H₁₇NaO₄S
Peso Molecular: 232.28 g/mol
Ponto de Fusão: 181…183 °C
Densidade: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007470
Número CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
Encomendar
Hill Formula C₈H₁₇NaO₄S
Chemical formula C₈H₁₇NaSO₄
Molar Mass 232.26 g/mol
Melting Point 195 °C (decomposition)
pH value 6 - 8 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 470 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
LD 50 oral LD50 Rat 3200 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering