Sodium octyl sulphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11786.03
A11786.06
A11786.14
A11786.03EA
60.2
EUR
A11786.03
A11786.06
A11786.14
Sodium octyl sulphate ≥99%
Sodium octyl sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 142-31-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7OSO3Na
Formula Weight: 232.28
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3658635
Fórmula:
C₈H₁₇NaO₄S Ponto de Fusão: ∼195 °C (decomposição) Densidade: 1,266 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007470 Número CAS: 142-31-4 EINECS: 205-535-5 |