Print…
Sodium octadecyl sulphate, (máx. 7% H₂O) 98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium Stearyl sulphate, n-Octadecyl sulphate, sodium salt, Sodium n-octadecylsulphate, Octadecyl sulphuric acid salt
A15042.03 A15042.06 A15042.14
A15042.03EA 74.6 EUR
A15042.03 A15042.06 A15042.14
Sodium octadecyl sulphate, (máx. 7% H₂O) 98% (peso seco)
Sodium octadecyl sulphate
Purity: 98% CAS No.: 1120-04-3 Molecular Formula: C18H37NaO4S Formula Weight: 372.55 Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 3640871
Fórmula: C₁₈H₃₇NaO₄S
Peso Molecular: 372.55 g/mol
Ponto de Fusão: 176…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007469
Número CAS: 1120-04-3
EINECS: 214-295-0