Print…
Dodecil sulfato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
71725-100G 71725-500G 71725-50G
SIAL71725-100GEA 218 EUR
SIAL71725-100G SIAL71725-500G SIAL71725-50G
Dodecil sulfato de sódio, Sigma-Aldrich®
Dodecil sulfato de sódio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM