Print…
Dodecil sulfato de sódio ≥99%, Grau de Biotecnologia para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
0227-1KGEA 801 EUR
0227-1KG 0227-100G 0227-250G 0227-500G 0227-12KG 0227-5KG
Dodecil sulfato de sódio ≥99%, Grau de Biotecnologia para biotecnologia
Dodecil sulfato de sódio
For applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
ALCANCE: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@260 nm (3%, Water) <0.1
Abs.@280 nm (3%, Water) ≤0.1
Chloride ≤0.1%
Copper ≤0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Identification ≤0.0001%
Iron ≤0.0005%
Phosphate none detected
Protease ≥99%
RNase Pass