Print…
Dodecil sulfato de sódio 85%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
226141000 226145000 226140025
ACRO226141000EA 22.4 EUR
ACRO226141000 ACRO226145000 ACRO226140025
Dodecil sulfato de sódio 85%, puro
Dodecil sulfato de sódio
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso Molecular: 288.38 g/mol
Ponto de Fusão: 206 °C
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036175
Número CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %