Sodium decyl sulphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Decyl sodium sulphate, Decyl sodium sulfate, Decyl sulphuric acid salt, Decyl sulfuric acid salt
A16299.03
A16299.06
A16299.14
A16299.03EA
47.1
EUR
A16299.03
A16299.06
A16299.14
Sodium decyl sulphate ≥99%
Sodium decyl sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 142-87-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9OSO3Na
Formula Weight: 260.33
Beilstein Reference: 3576860
MDL No.: MFCD00041881
Fórmula:
C₁₀H₂₁NaO₄S Peso Molecular: 260.33 g/mol Ponto de Fusão: 191.85 Densidade: 1.207 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041881 Número CAS: 142-87-0 EINECS: 205-568-5 |