Print…
1,9-Nonanedithiol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L07172.03 L07172.06
L07172.03EA 58 EUR
L07172.03 L07172.06
1,9-Nonanedithiol ≥97%
1,9-Nonanedithiol
Purity: 97% CAS No.: 3489-28-9 Molecular Formula: HS(CH2)9SH Formula Weight: 192.39 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4999 Boiling Point: 351-352° Beilstein Reference: 1737568 MDL No.: MFCD00004914
Fórmula: C₉H₂₀S₂
Ponto de ebulição: 351…352 °C
Ponto de Fusão: –17,5 °C
Densidade: 0,953
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004914
Número CAS: 3489-28-9
EINECS: 222-482-3