Print…
1,8-Octanedithiol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
310620050 310620010
ACRO310620050EA 82.4 EUR
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 269…270 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003574
Número CAS: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %