1,6-Hexanedithiol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 1191-43-1
Molecular Formula: HS(CH2)6SH
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: -21°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1732507
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004910
Fórmula:
C₆H₁₄S₂ Ponto de ebulição: 242…243 °C Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 0,990 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004910 Número CAS: 1191-43-1 EINECS: 214-735-1 UN: 3334 ADR: 9,III |