Print…
1,3-Propanedithiol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dimercaptopropane
131410500 131412500
ACRO131410500EA 87.3 EUR
ACRO131410500 ACRO131412500
1,3-Propanedithiol 98%
1,3-Propanedithiol
Fórmula: C₃H₈S₂
Peso Molecular: 108.23 g/mol
Ponto de ebulição: 169 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 1.07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004904
Número CAS: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
UN: 1228
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07984
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Density (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml