Print…
1,2-Ethanedithiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
02390-100ML 02390-25ML 02390-500ML
SIAL02390-100MLEA 147 EUR
SIAL02390-100ML SIAL02390-25ML SIAL02390-500ML
1,2-Ethanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethanedithiol
Fórmula: C₂H₆S₂
Ponto de ebulição: 146…149 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004892
Número CAS: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03760