1,2-Ethanedithiol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
L12865.14
L12865.22
L12865.36
L12865.14EA
30.5
EUR
L12865.14
L12865.22
L12865.36
1,2-Ethanedithiol ≥98%
1,2-Ethanedithiol
Purity: 98+%
CAS No.: 540-63-6
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Stench
Melting Point: -41°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 505946
Merck Reference: 14,3725
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004892
Fórmula:
C₂H₆S₂ Ponto de ebulição: 144…146 °C Ponto de Fusão: –41 °C Densidade: 1,123 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004892 Número CAS: 540-63-6 EINECS: 208-752-3 UN: 3071 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3725 |