1,10-Decanedithiol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11064.06
L11064.14
L11064.06EA
72
EUR
L11064.06
L11064.14
1,10-Decanedithiol 95%
1,10-Decanedithiol
Purity: 95%
CAS No.: 1191-67-9
Molecular Formula: HS(CH2)10SH
Formula Weight: 206.41
Refractive Index: 1.4990
Odour: Stench
Boiling Point: 171-172°/0.5mm
Beilstein Reference: 1738606
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00022095
Fórmula:
C₁₀H₂₂S₂ Ponto de ebulição: 171…172 °C (0,5 mmHg) Ponto de Fusão: ∼17 °C Densidade: 0,950 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022095 Número CAS: 1191-67-9 EINECS: 214-739-3 UN: 3334 ADR: 9,III |