Print…
2-Propanethiol
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
59590-100ML 59590-1L
SIAL59590-100MLEA 54.8 EUR
SIAL59590-100ML SIAL59590-1L
2-Propanethiol
2-Propanethiol
Fórmula: C₃H₈S
Ponto de ebulição: 57 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –130 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004863
Número CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II