2-Propanethiol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
acondicionado sob árgon
43422.AE
43422.AC
43422.AP
43422.AEEA
41.9
EUR
43422.AE
43422.AC
43422.AP
2-Propanethiol ≥98%
2-Propanethiol
Purity: 98%
CAS No.: 75-33-2
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -34° (-29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.82
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -131°
Boiling Point: 57-60°
Beilstein Reference: 605260
UN No.: 2402
MDL No.: MFCD00004863
Fórmula:
C₃H₈S Ponto de ebulição: 57…60 °C Ponto de Fusão: –131 °C Densidade: 0,82 Ponto de Inflamação: –34° (–29 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004863 Número CAS: 75-33-2 EINECS: 200-861-4 UN: 2402 ADR: 3,II |