Print…

2-Propanethiol 98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane

131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 23.4 EUR
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanethiol 98%
2-Propanethiol
Fórmula: C₃H₈S
Ponto de ebulição: 57…60 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –131 °C
Densidade: 0,82 g/cm³
Ponto de Inflamação: –34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004863
Número CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR