Print…
1-Propanethiol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07529.0005 8.07529.0250
8.07529.0005EA 31 EUR
8.07529.0005 8.07529.0250
1-Propanethiol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Propanethiol
Fórmula: C₃H₈S
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –113 °C
Densidade: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004900
Número CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility 1.9 g/l (25 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 67 - 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 165 hPa (20 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)