Print…
1-Octadecanetiol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14444.0050 8.14444.0250 8.14444.8000 8.14444.0010
8.14444.0050EA 33.1 EUR
8.14444.0050 8.14444.0250 8.14444.8000 8.14444.0010
1-Octadecanetiol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanetiol
Fórmula: C₁₈H₃₈S
Peso Molecular: 286.57 g/mol
Ponto de ebulição: 204
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Densidade: 0.8475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004886
Número CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 28 - 31 °C
Molar Mass 286.55 g/mol
Boiling Point 366 °C
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 185 °C
Refractive Index 1.4645 (20 °C, 589 nm)
Density 0.847 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C