1-Hexanethiol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 111-31-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Strong
Melting Point: -81°
Boiling Point: 150-154°
Beilstein Reference: 1731295
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004909
Fórmula:
C₆H₁₄S Ponto de ebulição: 150…154 °C Ponto de Fusão: –81 °C Densidade: 0,838 Ponto de Inflamação: 30 °C (86 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004909 Número CAS: 111-31-9 EINECS: 203-857-0 UN: 3071 ADR: 6.1,II |