Print…
1-Hexanethiol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
215270050 215271000 215275000
ACRO215270050EA 38.6 EUR
ACRO215270050 ACRO215271000 ACRO215275000
1-Hexanethiol 96%
1-Hexanethiol
Fórmula: C₆H₁₄S
Ponto de ebulição: 150…154 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 81…80 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004909
Número CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.836 to 0.844 g/ml
GC ≥95 %