Print…
1-Butanethiol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
8.01587.0100EA 49.2 EUR
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
1-Butanethiol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Butanethiol
Fórmula: C₄H₁₀S
Ponto de ebulição: 98 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004905
Número CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Encomendar
Solubility 0.597 g/l (20 °C)
Melting Point -116 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C
Vapor Pressure 61 hPa (25 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4425 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)