1-Butanethiol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
43421.AE
43421.AP
43421.AC
43421.AEEA
55.5
EUR
43421.AE
43421.AP
43421.AC
1-Butanethiol ≥98%
1-Butanethiol
Purity: 98%
CAS No.: 109-79-5
Molecular Formula: C4H10S
Formula Weight: 90.19
Flash Point: 2°(36°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.842
Refractive Index: 1.4425
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -116°
Boiling Point: 98°
Beilstein Reference: 1730908
Merck Reference: 14,1577
UN No.: 2347
MDL No.: MFCD00004905
Fórmula:
C₄H₁₀S Ponto de ebulição: 98 °C Ponto de Fusão: –116 °C Densidade: 0,842 Ponto de Inflamação: 2 °C (36 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004905 Número CAS: 109-79-5 EINECS: 203-705-3 UN: 2347 ADR: 3,II Merck Index: 14,1577 |