Print…
1-Butanethiol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 24 EUR
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanethiol 99+%
1-Butanethiol
Fórmula: C₄H₁₀S
Ponto de ebulição: 98 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 0,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004905
Número CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %