Print…
1-Butanethiol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
150800500 150802500 150800010
ACRO150800500EA 17.9 EUR
ACRO150800500 ACRO150802500 ACRO150800010
1-Butanethiol 98%
1-Butanethiol
Fórmula: C₄H₁₀S
Ponto de ebulição: 98 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 0,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004905
Número CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %