Print…
Glicerina 97, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
24397.296EA 60.5 EUR
24397.296 24397.365 24397.467 24397.410
Glicerina 97, TECHNICAL
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 290
Ponto de Fusão: 18.6 °C
Densidade: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 177 °C (rec. aberto)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 97 %