Print…
Glicerina ≥99.5% para microscopia de fluorescência, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04095.0250EA 107 EUR
1.04095.0000 1.04095.0250
Glicerina ≥99.5% para microscopia de fluorescência, Sigma-Aldrich®
Glicerina
A glicerina é um meio de montagem aquoso para preparação de lâminas permanentes de material de origem humana ou microscopia de fluorescência. 100 ml é suficiente para aproximandamente 200-300 aplicações. Este meio de montagem é um produto IVD registado e com certificação CE, portanto, pode ser usado para fins de diagnóstico clinico.
Índice de refração (20ºC): 1.472 - 1.474
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92,09 g/mol
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,6 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199 °C
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
Merck Index: 13,04497
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg IVDLogo
Encomendar
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Refractive index (n 20/D) 1.472 - 1.474
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤ 100 ppb
Fluorescence (as quinine at 313 nm) ≤ 100 ppb
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤ 100 ppb
Transmission (at 240 nm; 1 cm) ≥ 60 %
Transmission (at 260 nm; 1 cm) ≥ 75 %
Transmission (at 280 nm; 1 cm) ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm; 1 cm) ≥ 85 %
Suitability for fluorescence microscopy passes test