Print…
Glicerina, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
356350-1000 356350-500
356350-1000EA 176 EUR
356350-1000 356350-500
Glicerina, Millipore®
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,6 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM