Print…
Glicerina, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
7044.2500EA 255.26 EUR
7044.2500 7044.1000 7044.9025
Glicerina, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,6 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay min. 99.5 %
Silver Reducing Substances passes test
Color passes test
Density (g/ml) at 25°C min. 1.255
Fatty Acid Esters max. 0.05 %
Neutrality passes test
Residue after Ignition max. 0.005 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 2